Learn More
Sartorius VIVAPURE LENTISELECT 40
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11720865 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Probengröße:
4 x 40 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Probengröße Packungsgröße
11720865 4 x 40 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11720865 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. VSLVPQ040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 €
    836.00 € / 1 Stück
    Sparen 49.00 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schnelle Reinigung von bis zu 8 x 10⁸ Viruspartikeln
Vivapure LentiSELECT 40 eignet sich optimal zur Lentivirus-Reinigung aus bis zu 40 ml Zellkultur und enthält alle Komponenten, die für vier Reinigungen erforderlich sind. Bis zu 8 x 10⁸ Viruspartikel können in weniger als einer Stunde gewonnen werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ultrazentrifugationsverfahren ist die Virusreinigung mit Vivapure LentiSELECT ist schnell und einfach, ohne dass teure Geräte wie eine Ultrazentrifuge benötigt werden. Darüber hinaus führt dieses chromatographische Verfahren im Gegensatz zum groben Ultrazentrifugenpellet zu reinen Virusproben. So wird eine höhere Reproduzierbarkeit und eine höhere Effizienz beim Gentransfer erreicht.
  • Schnell
  • Nicht toxisch
  • Höhere Reinheit als beim Pelletieren mit Ultrazentrifugation
  • Praktisch
  • Kosteneffektiv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Fast Trap Adenovirus Purification and Concentration Kit
Probengröße 4 x 40 ml
Aufreinigungsziel 40 bis 1000 ml Zellkulturen
Zur Verwendung mit (Anwendung) VSV-G-pseudotypisierte lentivirale Vektoren