Description
Vivapure Mini Ion Exchange Spin-Säulen sind Zentrifugeneinheiten, die die Sartobind Membrane Adsorber-Technologie als Chromatographie-Matrix umfassen. Die Geräte sind gebrauchsfertig und können aufgrund ihres Designs nicht trocken laufen. Für viele Proteinaufreinigungsanwendungen können sie die zeitaufwendige Säulenchromatographie ersetzen. Das schnelle 1-2-3-Protokoll „Binden-Spülen-Eluieren“ eignet sich besonders für Screening-Anwendungen, bei denen viele Proben parallel verarbeitet werden müssen. Vivapure Mini ist mit drei verschiedenen Membranchemien und mit mittlerer (1 mg/Einheit) oder hoher (4 mg/Einheit) Proteinbindungskapazität erhältlich. Vivapure Mini Einheiten sind für den Einsatz in Ausschwingrotoren vorgesehen und eignen sich für 0.5 ml- bzw. 0.4 ml-Proben.
- Schnelle Zentrifugal-Spin-Säulen
- Einfach und sofort einsetzbar
- Bindungskapazität von 1 mg bis 4 mg Protein
- Ideal für die parallele Verarbeitung
Specifications
Specifications
| Säulenbettvolumen | 240 μl |
| Kapazität (metrisch) | 0.4 ml |
| Material | Polypropylen |
| Porengröße | 3 bis 5 μm |
| Support-Typ | Stabilisierte regenerierte Cellulose |
| Menge | 16 pro Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenfraktionierung, Finden von Aufreinigungsbedingungen, Aufreinigung in kleinem Maßstab |
| Typ | Zentrifugationssäule |