Learn More
Sartorius Vivapure™ Miniprep A/G Zentrifugationssäulen
Artikelnummer. 11780845 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Menge:
16 pro Packung
2 Packung
48/Packung
Je
Jeweils
Typ:
MiniprepA Startpaket
MiniprepG Startpaket
Pufferpackung
Zentrifugationssäule
Matrix:
Protein-A-Harz
Protein-G-Harz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11780845
Marke: Sartorius VSARSTPKG2
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zentrifugaleinheiten mit Protein A- oder Protein G-Harz für die schnelle Affinitätsreinigung von Antikörpern aus kleinen Proben bis 0.65 ml.
Die Vivapure MiniPrep Spin-Säulen sind vorgepackte Zentrifugengeräte zur Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper aus Serum, Aszites und Zellkulturüberständen. Das schnelle 1-2-3-Protokoll „Binden-Spülen-Eluieren“ eignet sich besonders für Screening-Anwendungen, bei denen viele Proben parallel verarbeitet werden müssen. Die Vivapure MiniPrep& Spin-Säulen können bequem in einer Zentrifuge mit Ausschwingrotor für Standardröhrchen mit 2.2 ml verwendet werden. Die Bindungskapazität beträgt ca. 1 mg IgG pro Einheit. Das geringe Aufnahmevolumen sorgt für eine hohe Solutrückgewinnung bei minimalem Verlust durch unspezifische Adsorption. Die Vivapure MiniPrep- und Spin-Säulen können dreimal wiederverwendet werden und sind als komplette Kits einschließlich Puffern oder als Großpackungen erhältlich. Sie bieten eine attraktive Alternative zu langwierigen chromatographischen Methoden wie FPLC. Für größere Volumina ist zudem das Vivapure MaxiPrep Kit erhältlich.
  • Kit auf Basis von Spin-Säulen
  • Die Geräte sind gebrauchsfertig.
  • Schnelle Aufreinigung mit hohen Ausbeuten
  • Parallele Verarbeitung
  • Kostengünstig, da wiederverwendbar
  • Starterkits erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kitinhalt UF-Konzentratoren und -Puffer
Matrix Protein-G-Harz
Menge 2 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern aus Serum, Asciten und Zellkulturüberständen
Typ MiniprepG Startpaket
Ausreichend für 3 Anwender