Learn More
Sartorius Vivaspin™ 6 Zentrifugalkonzentratoren
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10421243 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Starter-Kit: 5 mit je 5.000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 kDa
Menge:
100/Pckg.
25/Packung
25/Pckg.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Menge unitSize
10421243 10 kDa 100/Pckg. 100 Stück
16656752 10 kDa 25/Packung 25 Stück
16676752 10 kDa 100/Pckg. 100 Stück
10767461 5 kDa 25/Pckg. 25 Stück
10293471 5 kDa 100/Pckg. 100 Stück
10029460 30 kDa 25/Pckg. 25 Stück
10384981 30 kDa 100/Pckg. 100 Stück
10395021 50 kDa 25/Pckg. 25 Stück
10588191 50 kDa 100/Pckg. 100 Stück
10120901 100 kDa 100/Pckg. 100 Stück
10009640 100 kDa 25/Pckg. 25 Stück
11741826 300 kDa 25/Pckg. 25 Stück
11740746 300 kDa 100/Pckg. 100 Stück
10777461 1000 kDa 25/Packung 25 Stück
10110951 1000 kDa 100/Pckg. 100 Stück
10059520 0,2 μm 25/Pckg. 25 Stück
10449512 0,2 μm 100/Pckg. 100 Stück
11770746 3 kDa 100/Pckg. 100 Stück
10150203 3 kDa 25/Pckg. 25 Stück
10738421 Starter-Kit: 5 mit je 5.000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 kDa 25/Pckg. 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10421243 Fornitore Sartorius N. del fornitore VS0602
Proteomik vorantreiben
Verwenden Sie den Aktionscode 28003
Visualizza tutte le promozioni
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Schnelle Probenkonzentration und hohe Probenrückgewinnung. Sartorius Vivaspin™ 6 Zentrifugalkonzentratoren sind die einzigen Geräte ihrer Größe, die auch 6 ml-Proben verarbeiten können. Sie sind mit vertikaler Doppelmembrankonstruktion und integrierten Deadstop-Taschen ausgestattet. Erhältlich mit PES-Membranen mit verschiedensten Molekulargewichtgrenzwerten.
Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung entwickelt.
  • Kompakte Röhrchen können bis zu einem beeindruckenden 6 ml-Anfangsvolumen verarbeiten
  • Optimal geeignet für die Konzentration von Antikörper-, Protein-, Nanopartikel- und Virusproben
  • Universale Rotorkompatibilität:
    • Zur Verwendung in Ausschwing- oder Festwinkelrotoren, die Standard 15 ml-Röhrchen mit konischem Boden aufnehmen
Schnelle, sichere und einfache Konzentration
  • Verfügt über erstklassige PES-Membranen mit hohem Durchsatz
  • Die vertikale Membrankonstruktion mit zwei Membranen führt zu einer beispiellosen Filtrationsgeschwindigkeit und einer mehr als 100-fachen Konzentration
  • Die Totstopptasche verhindert eine Konzentration bis zur Trockenheit für eine sichere Probenkonzentration
  • Nahezu vollständige Konzentrat-Rückgewinnung von über 90 %
  • Das verbleibende Volumen ist mit der aufgedruckten Graduierung und dem durchsichtigen Gehäuse leicht zu erkennen
  • Die modifizierte Totstopptasche vereinfacht die direkte Pipettenrückgewinnung des Endkonzentrats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Ultrafiltration
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge
Material (Membran) PES
MWCO 10 kDa
Probenvolumen 6 mL
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 2,58 cm2
Gehäusematerial Polycarbonat
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 6 mL
Länge (metrisch) 122 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.