Beschreibung
- Mit G 3/4-Innengewinde
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | Verstellbar |
| Enthält | G 3/4-Innengewinde |
| Flussrate | Verstellbar |
| Zur Verwendung mit | Anschluss an Wasserhahn mit G 3/4-Außengewinde |
| Pumpentyp | Vakuumsystem |
| Anwendungen | Probenfiltration in der Mikrobiologie |