missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SAT1 Antibody (CPTC-SAT1-3), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-08414F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SAT1 Monoclonal antibody specifically detects SAT1 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
Spezifikation
| SAT1 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| DC21, diamine acetyltransferase 1, diamine N-acetyltransferase 1, EC 2.3.1.57, KFSD, Polyamine N-acetyltransferase 1, Putrescine acetyltransferase, SAT, Spermidine/spermine N(1)-acetyltransferase 1, spermidine/spermine N1-acetyltransferase, spermidine/spermine N1-acetyltransferase 1, spermidine/spermine N1-acetyltransferase alpha, SSAT-1, SSATKFSDX | |
| Recombinant full-length human SAT1 protein (Uniprot: P21673) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Biology, Hypoxia, Mitochondrial Markers | |
| 6303 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| ELISA, Protein Array | |
| CPTC-SAT1-3 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur