Learn More
Saterinone, TRC
Artikelnummer. 30412223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30412223 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412223 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS1428052.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102669-89-6
Summenformel C27H30N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 474.55
Synonym 1,2-Dihydro-5-[4-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propoxy]phenyl]-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile, BDF 8634
IUPAC-Name 5-[4-[2-Hydroxy-3-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propoxy]phenyl]-6-methyl-2-oxo-1H-Pyridin-3-Karbonitrin
SMILES COc1ccccc1N2CCN(CC(O)COc3ccc(cc3)C4=C(C)NC(=O)C(=C4)C#N)CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saterinone
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H30N4O4/c1-19-24(15-21(16-28)27(33)29-19)20-7-9-23(10-8-20)35-18-22(32)17-30-11-13-31(14-12-30)25-5-3-4-6-26(25)34-2/h3-10,15,22,32H,11-14,17-18H2,1-2H3,(H,29,33)
Formelmasse 474.2267