Learn More
Hach Lange™ KCl-Lösung gesättigt
Artikelnummer. 10197074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10197074 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10197074 Lieferant Hach Lange™ Lieferanten-Nr. S21M002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.10 €
    34.53 € / 1 Stück
    Sparen 4.57 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese geruchlose und farblose KCI-gesättigte Lösung mit einem pH-Bereich zwischen5 und5.8 und einer Haltbarkeit von48 Monaten ab Produktionsdatum eignet sich ideal für die Verwendung in den meisten wissenschaftlichen, Forschungs- und anderen Laborumgebungen.
  • Geruchlose und farblose KCI-gesättigte Lösung mit einem pH-Bereich zwischen 5 und 5.8
  • Gesättigte KCl-Fülllösung (KCl.L) zum Nachfüllen von Elektroden (Radiometer Analytical), 100 ml
  • Für geeignete Red Rod & Kalomelreferenzelemente
  • Haltbarkeit von 48 Monaten ab Herstellungsdatum
  • Plattform: Lösung
  • Menge: 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos
Art der Fülllösung KCl
Geruch Geruchsneutral
Optische Dichte Bei 20 °C 1.2 g/cm3
pH-Bereich 5 bis 5.8
Menge 100 ml