Learn More
Contec™ SATWIPES™ Wischtücher
Artikelnummer. 15868954 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 in.)
Packungsgröße:
1800 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
15868954 15 x 23 cm (6 x 9 in.) 1800 Stück
1 options
Artikelnummer. 15868954
Marke: Contec™ SW420045
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Contec™ SATWIPES™ Wischtücher bestehen aus getränkten Vlies-Wischtüchern, die von einer Rolle mit Mittelzug in einem wiederverwendbaren Behälter abgegeben werden.
  • Lösungsmittelspezifische farbcodierte Kennzeichnung zur einfachen Identifizierung von Lösungsmitteln
  • Die Wischtücher werden aus perforierten Rollen mit zentralem Zug mit selbstschließenden Deckeln für zusätzlichen Komfort abgegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vorgesättigte Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Vlies-Zellulose, Lyocell
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 15 x 23 cm (6 x 9 in.)
Lage 1-lagig
Sterilität Unsteril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.