Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit mittlerer Kapazität zur Verwendung mit Savant Speedvac-Konzentratoren.
Rundrotoren:
- Anwenderfreundlich
- Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
- Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
- Passt direkt in Ihren Konzentrator
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Glas- und Kunststoffröhrchen 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm), Modelle mit mittlerer Kapazität |
| Material | Glas (Röhrchen), Kunststoff (Röhrchen) |
| Typ | Rotor |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
| Aufnahmevermögen | 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) Röhrchen |
| Modell | RH8-18 |
| Rotorsystem | traditionell |
| Abmessungen (L x B) | 18 x 17 x 95 x 100 mm |