Learn More
Testo™ Saveris 2-T1 - WLAN-Temperaturdatenschreiber mit internem NTC-Temperaturfühler (Heißleiter)
Click to view available options
Datenspeicher:
10.000/Kanal
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Innentemperaturfühler mit Heißleiter (NTC-Thermistor)
- Große, gut ablesbare Anzeige
- Überträgt automatisch Daten über 2,4 GHz-WLAN-Netzwerke
- Kann bis zu 10.000 Werte (Temperatur) speichern
- Der testo Saveris 2-T1 speichert alle gemessenen Temperaturwerte und überträgt sie direkt über WLAN an die tesino Cloud
- Messungen sind jederzeit und überall über die teto Cloud über ein mit dem Internet verbundenes Gerät wie Tablet, PC oder Smartphone abrufbar
- Die Anzeige Ihrer Daten ist so einfach wie die Registrierung Ihres Datenschreibers auf Ihrem teto Cloud-Konto
- Die Messrate ist von 5 Sekunden bis 24 Stunden einstellbar
- Mit der Alarmfunktion erhalten Sie beim Überschreiten von Grenzwerten Sofortalarme per E-Mail oder SMS (optional)
- Aktuelle Messwerte, Grenzwertüberschreitungen und die verbleibende Akkubetriebsdauer werden im Display des Datenschreibers angezeigt
- Die Standardbatterien (AA) haben eine Lebensdauer von 24 Monaten und können jederzeit vom Anwender ausgetauscht werden
- Die interne Datenspeicherkapazität des WLAN-Datenschreibers beträgt 10.000 Messwerte pro Kanal/Messtyp
- Das robuste IP65-Gehäuse eignet sich für jede Umgebung
Spezifikation
Spezifikation
| Datenspeicher | 10.000/Kanal |
| Enthält | Testo Saveris 2-T1 WLAN-Datenschreiber, Micro USB-Kabel, Wandhalterung mit Verriegelung, Batterien (4 AA), Bedienungsanleitung, Werkskalibrierschein |
| Zertifizierung/Konformität | EN 12830 |
| IP-Schutzart | IP 65 |
| Genauigkeit (Temperatur) | ± 0,9 °F / ± 0,5 °C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °F/0,1 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 95 x 75 x 30,5 mm |
| Gewicht (metrisch) | 240 g |
| Elektrische Anforderungen | 4 x AA AlMn-Batterien; Netzteil optional; für Temperaturen unter -10 °C verwenden Sie Energizer Batterien 0515 0572 |