Learn More
Saxagliptin Hydrate, TRC
Artikelnummer. 30420774
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30420774 100 mg 100 Milligramm
30415530 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30420774 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS143750100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 945667-22-1
Summenformel C18 H25 N3 O2 . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 333.43
Synonym Saxagliptin Monohydrate, (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile Hydrate
IUPAC-Name (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxy-1-adamantyl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile;hydrate
SMILES O.N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]12)C#N)C34CC5CC(CC(O)(C5)C3)C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saxagliptin Hydrate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H25N3O2.H2O/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17;/h10-15,23H,1-7,9,20H2;1H2/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?;/m1./s1
Formelmasse 333.2052