missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Saxagliptin hydrochloride

Beschreibung
Saxagliptin hydrochloride is a high affinity DPP-IV inhibitor (Ki = 0.6 nM). Inhibits plasma DPP-IV (87%). Elicits enhanced glucose clearance in Zuckerfa/fa rats.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 709031-78-7 |
| Synonym | (1S,3S,5S)-2-[(2S)-Amino(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile hydrochloride |
| Menge | 10 mg |
| Summenformel | C18H25N3O2.HCl |
| Formelmasse | 351.87 |
| Reinheit | 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?