Learn More
Tocris Bioscience™ Saxagliptin hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18783459
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18783459 50 mg 50 Milligramm
18726589 10 mg 10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18783459
Marke: Tocris Bioscience™ 6507/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
DPPIV/CD26 Inhibitors
Saxagliptin hydrochloride is a high affinity DPP-IV inhibitor (Ki = 0.6 nM). Inhibits plasma DPP-IV (87%). Elicits enhanced glucose clearance in Zuckerfa/fa rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 709031-78-7
Synonym (1S,3S,5S)-2-[(2S)-Amino(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile hydrochloride
Menge 50 mg
Summenformel C18H25N3O2.HCl
Formelmasse 351.87
Reinheit 98%