Learn More
SB-203580, TRC
Artikelnummer. 30411474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411474 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411474 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS1546001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SB-203580
CAS 152121-47-6
Summenformel C21 H16 F N3 O S
Menge 1 mg
Synonym SB 203580
InChI-Formel InChI=1S/C21H16FN3OS/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15/h2-13H,1H3,(H,24,25)
SMILES CS(=O)c1ccc(cc1)c2nc(c3ccc(F)cc3)c([nH]2)c4ccncc4
IUPAC-Name 4-[4-(4-Fluorphenyl)-2-(4-Methylsulfinylphenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 377.43
Formelmasse 377.0998