Learn More
SB 225002, TRC
Artikelnummer. 30412882
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412882 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412882 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS154620500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Bromophenyl)-N'-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
CAS 182498-32-4
Summenformel C13 H10 Br N3 O4
Menge 500 mg
Synonym SB 225002, N-(2-Bromophenyl)-N'-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
InChI-Formel InChI=1S/C13H10BrN3O4/c14-9-3-1-2-4-10(9)15-13(19)16-11-6-5-8(17(20)21)7-12(11)18/h1-7,18H,(H2,15,16,19)
SMILES Oc1cc(ccc1NC(=O)Nc2ccccc2Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-(2-Bromphenyl)-3-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 352.14
Formelmasse 350.9855