missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SB-505124, MedChemExpress

Artikelnummer. 16461887
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16461887 50 mg 50 Milligramm
16435728 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16461887 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13521

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress SB-505124 is a selective inhibitor of TGF-β Receptor type I receptors (ALK4, ALK5, ALK7), with IC50s of 129 nM and 47 nM for ALK4, ALK5, respectively, but it does not inhibit ALK1, 2, 3, or 6.

SB-505124 is a selective inhibitor of TGF-β Receptor type I receptors (ALK4, ALK5, ALK7), with IC50s of 129 nM and 47 nM for ALK4, ALK5, respectively, but it does not inhibit ALK1, 2, 3, or 6.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SB-505124
CAS 694433-59-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H21N3O2
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 113.33 mg/mL (337.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=CC(C2=C(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)N=C(C(C)(C)C)N2)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 335.4
Formelmasse 335.4
Reinheit (%) 99.63%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Show More Show Less

Research purposes only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.