missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SB-772077B dihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486917
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486917 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16486917 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY108518

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress SB-772077B dihydrochloride is an aminofurazan-based Rho kinase (ROCK) inhibitor with IC50s of 5.6 nM and 6 nM toward ROCK1 and ROCK2, respevtively.

SB-772077B dihydrochloride is an aminofurazan-based Rho kinase (ROCK) inhibitor with IC50s of 5.6 nM and 6 nM toward ROCK1 and ROCK2, respevtively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SB-772077B dihydrochloride
CAS 607373-46-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H20Cl2N8O2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (240.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 38.33 mg/mL (92.30 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES [H]Cl.O=C(C1=CN=CC2=C1N(CC)C(C3=NON=C3N)=N2)N4C[C@@H](N)CC4.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 415.28
Formelmasse 415.28
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.