Learn More
Tocris Bioscience™ sBADA
Artikelnummer. 18776836
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18776836 1 mg 1 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18776836
Marke: Tocris Bioscience™ 7860/1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Green fluorescent D-amino acid for labeling peptidoglycans in bacteria
sBADA is a green sulfonated BODIPY-FL 3-amino-D-alanine (sBADA) or fluorescent D-amino acid (FFDA). Labels peptidoglycans in live bacteria. Sulfonated form of BADA with increased hydrophilicity and thermostability. Excitation/emission λ ∽490/510 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-2-Amino-3-(3-(5,5-difluoro-7,9-dimethyl-2-sulfo-5H-4λ4,5λ4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-3-yl)propanamido)propanoic acid
CAS 2376838-11-6
Menge 1 mg
Ziel Fluorescent Probes for Imaging Bacteria
Summenformel C17H21BF2N4O6S
Reinheit 0.95