Learn More
Brady™ Scafftag Laddertag Einleger aus Polypropylen
Click to view available options
Angezeigter Text:
Gerät nicht verwenden
Prüfprotokoll der Leiter
Menge:
10/Packung
50/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Packung
1 Stück
Beschreibung
- Inserts for use with the Laddertag™ System.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Leitereinsatz |
| Alternate Part Number | LAD-GB-EITL-12-50 |
| Farbe | Schwarz auf Gelb, Weiß auf Grün |
| Material | Polypropylen |
| Angezeigter Text | Prüfprotokoll der Leiter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einsätze zur Verwendung mit dem Ladder tag™ System |
| Höhe (angloamerikanisch) | 6.46 in. |
| Höhe (metrisch) | 164 mm |
| Enthält | 50 Laddertag Inserts |
| Menge | 50/Packung |
| Mehr anzeigen |