Learn More
Slice™ Skalpell mit auswechselbarer Klinge
Artikelnummer. 16483639
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz/Orange
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16483639 Schwarz/Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16483639 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10568
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit schlankem, flachem Griff und finger-friendly™ Klinge
  • Inklusive Klinge: gerade Schneide, abgerundete Spitze (10518), die nicht magnetisch, funkenfrei, nicht leitend, chemisch inert, autoklavierbar und rostfrei ist
  • Griff leicht gewichtet, ausbalanciert für Stabilität
  • Kompatibel mit allen Bastelklingen von Slice™ Die
  • Finger-friendly™ Die Schneide bleibt 11x länger scharf.
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Klingen sicher bis zu 1600 Grad Celsius
  • Chemisch inerte Klinge rostet nie
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
  • Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Länge (angloamerikanisch) 5,51 in.
Länge (metrisch) 140 mm
Material GFN, Karbonstahl, Polypropylen, Zirkonoxid
Farbe Schwarz/Orange
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Enthält 1 gerade Keramikklinge mit abgerundeter Spitze
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 0,23 oz.
Gewicht (metrisch) 6,34 g
Breite (angloamerikanisch) 0,39 in.
Breite (metrisch) 10 mm
Grifftyp Feste Klinge, schlanker, flacher Griff (4,1 mm dick)
Produkttyp Skalpell, Präzisionsmesser