Learn More
Interscience Scan 5000 AI
Artikelnummer. 30560051
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Scan 5000Ai
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
30560051 Scan 5000Ai 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30560051 Lieferant Interscience Lieferanten-Nr. 434500
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Automatischer KI-Kolonienzähler und Hemmzonenleser. Künstliche Intelligenz für große Petrischalen.
  • Scan 5000 Ai automatisiert und standardisiert die Koloniezählung für mikrobiologische Analysen.
  • Bietet unübertroffene Leistung und kontinuierliche Entwicklungsmöglichkeiten an der Spitze der technologischen Entwicklungen
  • Geeignet für alle Petrischalengrößen bis 150 mm und alle Kulturmedien
Spezifikation
Produkttyp Automatischer Koloniezähler
Displaytyp LED
Zellgröße Minimale Größe der detektierten Kolonie: 0,03 mm
Farbe Weiß, Schwarz
Nachweisverfahren künstliche Intelligenz
Feld Zählen auf chromogenen Agarplatten, Petrifilm™ MC-Medien Pads™ Kompakt Dry™ , Einfach Plate™ , Filtrationsmembranen
Vergrößerung Zoom x69
Material Lackierter Edelstahl
Modell Scan 5000Ai
Art des Auslasses Frei USB 3.0-Anschluss
Menge 1
Gesamtzahl Bis zu 1000 Kolonien pro Sekunde
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,17 bis 5,91 in.
Durchmesser (metrisch) 55 bis 150 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 18,27 in.
Tiefe (metrisch) 46.4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 24,84 in.
Höhe (metrisch) 63.1 cm
Länge (angloamerikanisch) 18,27 in.
Länge (metrisch) 46.40 cm
Breite (angloamerikanisch) 18,27 in.
Breite (metrisch) 46.40 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 55.45 lb.
Gewicht (metrisch) 25.15 kg
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 140 W
Zertifizierung/Konformität 21 CFR Teil 11, ISO 7218 und AOAC 977,27
Zur Verwendung mit (Anwendung) Scan 5000 Ai wird zur Koloniezählung mittels künstlicher Intelligenz auf Petrischalen aller Größen bis zu 150 mm eingesetzt. Die integrierte KI ermöglicht die Analyse einer breiten Palette unterschiedlicher Medien, Techniken und Kulturträger mit Genauigkeit und Wiederholbarkeit, insbesondere von Filtrationsmembranen für flüssige Proben und EM Kontaktplatten. Die KI bietet außerdem eine Klassifizierung der verschiedenen Kolonietypen, darunter Bakterien, Hefen und Schimmelpilze.
Zur Verwendung mit (Geräte) Wir rechnen mit runden Petrischalen mit einem Durchmesser von 55 bis 150 mm und quadratischen Petrischalen mit einer Kantenlänge von 120 mm.
Enthält 1 Netzteil, 1 USB Kabel, 3 Prüfplaketten, 1 Benutzerhandbuch, 1 Konformitätszertifikat/Garantiekarte
Versandbedingung Versand innerhalb von 72 Stunden nach Auftragsbestätigung
Gewährleistung 3 Jahre (nach Inanspruchnahme der Garantie)