Learn More
Scandiumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430280
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430280 50 x 50 mm 1 Stück
11391789 25 x 25 mm 25 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430280 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012424.FI
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-20-2
Summenformel Sc
Molekulargewicht (g/mol) 44.96
MDL-Nummer MFCD00016323
InChI-Schlüssel SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
IUPAC-Name Scandium
SMILES [Sc]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar-Beutel
Gewicht ≈0.5g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Reinheit (%) 99.9%