Learn More
Scandium ICP- & ICP-MS-Standard, 10 mg/l Sc in HNO3 2 %, Honeywell Fluka™
Product Code. 16674154 Shop All Honeywell Fluka Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 ml
missing translation for 'unitSize'
100 Milliliter
Product Code. 16674154
missing translation for 'mfr': Honeywell Fluka E1417100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Scandium ICP and ICP-MS Standard
pH <2
Menge 100 ml
Güte Standards für ICP und ICP-MS