Learn More
Scandium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047199.03
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15477465
  • 193.00 € / 1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13465-59-3
284.67
APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K
83495
[Sc+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Br3Sc
MFCD00016324
scandium tribromide, scandium bromide scbr3, scandium iii bromide, scandium iii bromide hydrate, scandium iii bromide, anhydrous, powder trace metals basis
scandium(3+) tribromide
Spezifikation
Scandium(III) bromide
13465-59-3
(metals basis)
MFCD00016324
APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K
scandium(3+) tribromide
83495
99.99%
Hygroscopic
Ultra dry
1g
Br3Sc
scandium tribromide, scandium bromide scbr3, scandium iii bromide, scandium iii bromide hydrate, scandium iii bromide, anhydrous, powder trace metals basis
[Sc+3].[Br-].[Br-].[Br-]
284.67
284.67
Ampule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation