Learn More
Scandium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
193.00 € - 605.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 13465-59-3 |
|---|---|
| Summenformel | Br3Sc |
| Molekulargewicht (g/mol) | 284.67 |
| MDL-Nummer | MFCD00016324 |
| InChI-Schlüssel | APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K |
| Synonym | scandium tribromide, scandium bromide scbr3, scandium iii bromide, scandium iii bromide hydrate, scandium iii bromide, anhydrous, powder trace metals basis |
| PubChem CID | 83495 |
| IUPAC-Name | scandium(3+) tribromide |
| SMILES | [Sc+3].[Br-].[Br-].[Br-] |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15477465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047199.03 |
1g |
193.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15487465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047199.06 |
5g |
605.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ampouled under argon
Chemical Identifiers
| 13465-59-3 | |
| 284.67 | |
| APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K | |
| 83495 | |
| [Sc+3].[Br-].[Br-].[Br-] |
| Br3Sc | |
| MFCD00016324 | |
| scandium tribromide, scandium bromide scbr3, scandium iii bromide, scandium iii bromide hydrate, scandium iii bromide, anhydrous, powder trace metals basis | |
| scandium(3+) tribromide |
Specifications
| Scandium(III) bromide | |
| 13465-59-3 | |
| Br3Sc | |
| scandium tribromide, scandium bromide scbr3, scandium iii bromide, scandium iii bromide hydrate, scandium iii bromide, anhydrous, powder trace metals basis | |
| [Sc+3].[Br-].[Br-].[Br-] | |
| 284.67 | |
| 284.67 | |
| Ampule |
| Ultra dry | |
| (metals basis) | |
| MFCD00016324 | |
| APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K | |
| scandium(3+) tribromide | |
| 83495 | |
| 99.99% | |
| Hygroscopic |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 236-699-6
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures