Learn More
Scandium(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049261
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11326898 1 g 1 Gramm
11336898 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11326898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013646.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011501
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium(III) carbonate hydrate
Schmelzpunkt >500°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 269.94 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton