Learn More
Scandium(III)-oxid, 99.998 % (Metallbasis), REM 50 ppm, Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. p-4408164
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11381438 1 g 1 Gramm
11391438 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11381438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010916.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12060-08-1 | O3Sc2 | 137.91 g/mol
A high melting white solid used in high-temperature systems (for its resistance to heat and thermal shock), electronic ceramics, and glass composition. Suitable for vacuum deposition applications. Also used to make scandium fluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-08-1
Summenformel O3Sc2
Molekulargewicht (g/mol) 137.91
MDL-Nummer MFCD00011223
InChI-Schlüssel HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Discandium(3+) trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium(III) oxide
Schmelzpunkt 2485°C
Namenshinweis REM 50ppm max.
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.998% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 137.91
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.964