Learn More
Scandium(III)-trifluormethansulfonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10484975 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10484975 5 g Glasflasche 5 Gramm
10252332 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10484975 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 363890050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 144026-79-9 | C3F9O9S3Sc | 492.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144026-79-9
Summenformel C3F9O9S3Sc
Molekulargewicht (g/mol) 492.17
MDL-Nummer MFCD00192433
InChI-Schlüssel HZXJVDYQRYYYOR-UHFFFAOYSA-K
Synonym scandium iii trifluoromethanesulfonate, scandium trifluoromethanesulfonate, scandium iii triflate, scandium triflate, sc otf 3, scandium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid scandium iii salt, scandium iii trifluoromethanesulphonate, scandium tris trifluoromethanesulfonate, scandiumtriflate
PubChem CID 2734571
IUPAC-Name Scandium(3+); Trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sc+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium(III) trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 94% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 492.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Scandium(III) trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.