Learn More
Scandium-interner Standard: Sc @ 10 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Beschreibung
Scandium-interner Standard: Sc @ 10 μg/ml in 2% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Scandium |
| CAS | 7440-20-2 |
| Verfahren | ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Scandium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | Sc |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Sc |
| InChI-Formel | InChI=1S/Sc |
| SMILES | [Sc] |
| Mehr anzeigen |