Learn More
Scandium, Plasma-Standardlösung, Sc 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Scandium |
| Namenshinweis | plasma standard solution |
| Dampfdruck | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 50 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Salpetersäure:5 %, Scandium(III)-oxid:0,15 % Wasser:94,85% |