Learn More
Scandium-Stab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.6 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058935
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
Packungsgröße:
10 Millimeter
25 Millimeter
Artikelnummer. 11375837
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043499.HF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • In Mylar unter Argon verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-20-2
Summenformel Sc
Molekulargewicht (g/mol) 44.96
MDL-Nummer MFCD00016323
InChI-Schlüssel SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
IUPAC-Name Scandium
SMILES [Sc]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium rod
Farbe Grau
Namenshinweis ≈12.7mm (0.5 in.) dia.
Menge 10 mm
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈0.53g/mm
Form Stange, gegossen
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Reinheit (%) 99.6%