Learn More
Scandium-Standard: Sc @ 10000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17988309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17988309 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17988309 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTSCN100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Scandium-Standard: Sc @ 10000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Scandium
CAS 7440-20-2
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Scandium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Sc
Konzentration 10.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sc
InChI-Formel InChI=1S/Sc
SMILES [Sc]
IUPAC-Name Scandium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 44.96
Menge 100 mL
Formelmasse 44,956 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.