Learn More
Scandiumtriflat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Scandium Triflate |
| CAS | 144026-79-9 |
| Summenformel | C3H3F9O9S3 . Sc |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Scandium(III) Triflate, Scandium(III) Trifluoromethanesulfonate, Scandium(3+) Triflate, Scandium Trifluoromethanesulfonate, Scandium Tris(trifluoromethanesulfonate), Trifluoromethanesulfonic Acid Scandium(3+) Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/3CHF3O3S.Sc/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | [Sc+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | Scandium(3+); Trifluormethansulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 492.2 |
| Formelmasse | 491.812 |