Learn More
Buerkle™ Schaber für Lebensmittel
Schaber mit leicht zu reinigender, glatter und porenfreier Oberfläche, ideal für die Lebensmittelbranche.
8.40 € - 11.50 €
Spezifikation
Produkttyp | Schaber |
---|---|
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Grifftyp | Befestigt |
Modell | Einteilig |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10260512
|
Buerkle™
8300-4011 |
205 mm |
8.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10440401
|
Buerkle™
8300-4010 |
250 mm |
11.50 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Für Lebensmittel (FDA und EU Nr. 10/2011)
- Polypropylen hat eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen
- Auch zum Kochen von Produkten verwendbar
Spezifikation
Schaber | |
Autoklavierbar | |
Einteilig | |
FDA und (EU) Nr. 10/2011 |
Polypropylen | |
Befestigt | |
Weiß | |
Geeignet für Lebensmittel |