Learn More
SCD Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 23393-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16802335
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Stearoyl-CoA desaturase., ,
Spezifikation
Spezifikation
SCD
Polyclonal
Unconjugated
SCD
Acyl CoA desaturase, Delta(9) desaturase, FADS5, Fatty acid desaturase, MSTP008, SCD, SCD1, SCDOS, Stearoyl CoA desaturase
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
246074, 6319
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.52 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O00767
SCD
SCD Fusion Protein Ag13456
20 μL
Primary
Rat, Human