missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
SCGF/CLEC11a Monoclonal antibody specifically detects SCGF/CLEC11a in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SCGF/CLEC11a |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 8C9 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20 - 1:200 |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.3, 50% glycerol |
| Gen-Alias | CLECSF3, LSLCL, P47, SCGF |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | C-type lectin domain family 11, member A - (Uniprot# Q9Y240) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?