missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SCGN Monoclonal Antibody (778518)

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA561496
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
The encoded protein is a secreted calcium-binding protein which is found in the cytoplasm. It is related to calbindin D-28K and calretinin. This protein is thought to be involved in KCL-stimulated calcium flux and cell proliferation.
Spezifikation
| SCGN | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with trehalose and no preservative | |
| O76038 | |
| SCGN | |
| E. coli-derived recombinant human Secretagogin, Asn164-Pro276. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 778518 | |
| Unconjugated | |
| SCGN | |
| CALBL; DJ501N12.8; SCGN; SECRET; Secretagogin; secretagogin, EF-hand calcium binding protein; SEGN; setagin | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 10590 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur