Learn More
Thermo Scientific™ Schaedler Anaerobier-Agar (dehydriert)
Artikelnummer. 10681865
Ansicht ändern
Click to view available options
Form:
Pulver
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form Menge unitSize
10681865 Pulver 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10681865 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0437B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Züchten und isolieren Sie aerobe und anaerobe Organismen im Darmtrakt mit diesem selektiven Nährmedium.
Züchten und isolieren Sie aerobe und anaerobe Organismen des Darmtrakts, die unter Umständen selektive Bedingungen erfordern, um das Wachstum von Hintergrundorganismen wie Escherichia colizu hemmen, indem Sie Thermo Scientific™ Oxoid™ Schaedler Anaerobier-Agar verwenden. Das Vorliegen von Cystein im Nährmedium bietet Selektivität gegenüber Escherichia coli da Cystein hemmende Wirkungen auf mehrere enzymatische Reaktionen von Escherichia coli in vitroaufgewiesen hat.1
Schaedler Anaerobier-Agar ist frei von Thioglycolat und wird zum Erzeugen selektiver Bedingungen verwendet, unter denen sich empfindliche und eine intensivere Ernährung erfordernde Mikroorganismen des Darmtrakts trotz des Vorliegens antagonistischer Organismen entwickeln. Normalerweise würden solche anspruchsvollen Mikroorganismen durch das Wachstum von Enterokokken, Coliformen, Bazillen und anderen gramnegativen Bazillen verdrängt werden.
  • Selektiv gegenüber nicht zu untersuchenden gramnegativen Bakterien, insbesondere Escherichia coli
Schaedler, Dubos und Costello3 formulierten dieses Nährmedium zur Isolierung aerober und anaerober Mikroorganismen aus dem Magen-Darm-Trakt von Mäusen. Mata, Carrillo und Villatoro4 modifizierten die Formel bei ihren Studien der anaeroben menschlichen fäkalen Mikroflora.
Obwohl Thioglycolat weitläufig in anaeroben Medien verwendet wird, um das Redoxpotenzial zu senken und dadurch das Wachstum anaerober Organismen zu fördern, berichteten einige Labormitarbeiter von seiner inhibierenden Wirkung auf einige anaerobe Organismen.2,3
Schaedler Anaerobier-Agar enthält Cysteinhydrochlorid und Glucose als reduzierende Substanzen. Dies hat den Vorteil, dass Cystein das Wachstum von Escherichia colihemmt. Kari, Nagy, Kovacs und Hernadi4 berichteten von der inhibierenden Wirkung von Cystein auf mehrere enzymatische Reaktionen von Escherichia coli in vitro.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 10°bis 30 °C
Beschreibung Schaedler Anaerobier-Agar (dehydriert)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g