Learn More
Thermo Scientific™ Schaedler Anaerobier-KV-Selekitivagar mit lysiertem Pferdeblut
Beschreibung
Züchten und isolieren Sie gramnegative Bakterien, insbesondere Bacteroides und Prevotella, mit äußerst nahrhaftem, gebrauchsfertigem Thermo Scientific™ Oxoid™ Schaedler Anaerobier-KV-Selektivagar mit lysiertem Pferdeblut. Durch die Zugabe von Kanamycin und Vancomycin wird das Medium selektiv, während lysiertes Pferdeblut zusätzliche wachstumsfördernde Substanzen liefert.
Verwenden Sie Schaedler Anaerobier-KV-Selektivagar mit lysiertem Pferdeblut für den Nachweis und die Isolierung gramnegativer Bakterien.
- Selektiv: Kanamycin und Vancomycin machen das Medium selektiv.
- Nahrhaft: Lysiertes Pferdeblut liefert wachstumsfördernde Faktoren für das Medium.
- Gebrauchsfertig: praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Zinnoberrot/ Perlkupfer |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 17 g ± 5 % |
| Menge | 10/Pckg. |