Learn More
Kimble™ Scherf Praezision™ Schmelzpunktröhrchen
Artikelnummer. 10172340
Click to view available options
Länge (metrisch):
70 mm
80 mm
100 mm
Breite (metrisch):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 10172340
Marke: Kimble™ ZSCHR119177SP
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie Kimble™ Shear Precision Schmelzpunktröhrchen für Ihre Labor-Schmelzpunktgeräte.
  • Durchsichtig
  • Wärmetolerant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schmelzpunkt-Röhrchen
Länge (metrisch) 70 mm
Breite (metrisch) 1 mm