Learn More
Rogo Sampaic™ Schiefferdecker-Färbebehälter
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Glas |
| Typ | Schiefferdecker-Färbebehälter |
| Anzahl Objektträger | 3 bis 20 |
| Abmessungen (L x B) | 90 x 70 mm |
| Länge (metrisch) | 90 mm |
| Breite (metrisch) | 70 mm |
| Tiefe (metrisch) | 50 mm |