missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schistosoma Mansoni Antibody (BGN/1A7), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18026165 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18026165 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18026165

Marke: Novus Biologicals NB10064566AF405

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Schistosoma Mansoni Monoclonal specifically detects Schistosoma Mansoni in Invertebrate samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Schistosoma Mansoni
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon BGN/1A7
Konjugat Alexa Fluor 405
Verdünnung ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias S. mansoni
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Native S. mansoni cercariae.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Reacts with antigen present in the urine of patients with Schistosomiasis. Reacts with a TCA soluble adult worm antigen in IF/ELISA.
Rekonstitution Protein A purified
Zielspezies Invertebrate
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.