missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schistosoma Mansoni Antibody (BGN/1A7), DyLight 405, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Schistosoma Mansoni Monoclonal specifically detects Schistosoma Mansoni in Invertebrate samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Schistosoma Mansoni |
| Anwendungen | ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | BGN/1A7 |
| Konjugat | DyLight 405 |
| Verdünnung | ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Gen-Alias | S. mansoni |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Native S. mansoni cercariae. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?