Learn More
GPE Scientific™ Schlenk-Kolben, zylindrisch mit Glashahn und -konus
Artikelnummer. 15844884
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15844884 250 ml 1 Stück
15834884 25 ml 1 Stück
15854884 50 ml 1 Stück
15814884 100 ml 1 Stück
15864884 500 ml 1 Stück
15824884 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15844884 Lieferant GPE Scientific™ Lieferanten-Nr. SCG/250
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GPE Scientific™ Schlenk-Kolben, zylindrisch mit Glashahn und -konus, sind speziell für den Einsatz mit Schlenk-Apparaturen und Vakuumkammern konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
  • Zylindrischer Kolben im Schlenk-Stil
  • Mit Glashahn und -konus
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Schliffgrößen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Schlenk-Apparatur und Vakuumverteiler
Enthält Glashahn und -konus
Produkttyp Zylindrischer Schlenk-Kolben mit Hahn und Konus
Form Zylinder
Schliffverbindung Gelenkgröße: 24
Bodenform Zylindrisch