Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-Röhrchen mit NS-Absperrhahn
Artikelnummer. 10365981
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10365981 10 ml 1 Stück
10060191 50 mL 1 Stück
10603442 100 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10365981 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 03370213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.30 €
    61.67 € / 1 Stück
    Sparen 24.63 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stickstoffröhrchen (Schlenk-Röhrchen) mit konischer Schliffverbindung und NS-Absperrhahn
  • Mit konischer Schliffverbindung und NS-Absperrhahn
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Duran Glas
Enthält Mittelhals - Konus 14/23, Ventilbohrung - 2,5 mm
Menge 1