Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-Röhrchen mit NS-Absperrhahn
Product Code. 10603442
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 mL
100 mL
Unit Size:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Unit Size
10603442 100 mL 1 Stück
10365981 10 ml 1 Stück
10060191 50 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10603442 Supplier Lenz Laborglasintrumente™ Supplier No. 03370137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.23 €
    54.91 € / 1 Stück
    Sparen 42.32 €
    43% Rabatt
View all promotions
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stickstoffröhrchen (Schlenk-Röhrchen) mit konischer Schliffverbindung und NS-Absperrhahn
  • Mit konischer Schliffverbindung und NS-Absperrhahn
  • Material: DURAN™
Specifications
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Duran Glas
Enthält Mittelhals – Anschlussbuchse 14/23, Ventilbohrung – 2,5 mm
Menge 1