Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Ionenselektive Elektrode
Artikelnummer. 10516063 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Parameter:
Blei
Bromid
Chlorverbindungen
Fluorid
Iod
Kalium
Kupfer
Sulfid
pH-Bereich:
0 bis 14
1 bis 12
2 bis 12
2 bis 6
4 bis 7
5 bis 7
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10516063
Marke: SI Analytics™ 285130410
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
SI Analytics ScienceLine Ionenselektive Elektroden bieten den Vorteil einer deutlich niedrigeren Temperaturempfindlichkeit und eines metallionenfreien Referenzsystems.
  • ScienceLine Sensoren für Ammoniak, Natrium, Sauerstoff, ionenselektive Anzeigelektroden
  • Auch zur Messung von pH-Wert und Temperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH-Bereich 0 bis 14
Modell I 60
Elektrode Gezielt
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ Elektrode
Messbereich 0,006 bis 127.000 mg/l
Parameter Iod