Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Ionenselektive Elektrode
Artikelnummer. 10788441 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
170 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10788441
Marke: SI Analytics™ 285100026
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
SI Analytics ScienceLine Ionenselektive Elektrode Na 61 mit Platinmembran.
  • ScienceLine Sensoren für Ammoniak, Natrium, Sauerstoff, ionenselektive Anzeigelektroden
  • Elektrolyt KCl 3 mol/l, wässrige Lösung NaCl 0,1 mol/l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Internes Bezugssystem Na
Länge (metrisch) 170 mm
Material Platin
Modell Na 61
Elektrode Gezielt
Temperaturbereich (metrisch) -10°bis 80 °C
Typ Elektrode
Messbereich 0 bis 6 pNA
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado