Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Ionenselektive Elektrode
Artikelnummer. 10129532 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Parameter:
Blei
Bromid
Chlorverbindungen
Fluorid
Iod
Kalium
Kupfer
Sulfid
pH-Bereich:
0 bis 14
1 bis 12
2 bis 12
2 bis 6
4 bis 7
5 bis 7
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10129532
Marke: SI Analytics™ 285130350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
SI Analytics ScienceLine Ionenselektive Elektroden bieten den Vorteil einer deutlich niedrigeren Temperaturempfindlichkeit und eines metallionenfreien Referenzsystems.
  • ScienceLine Sensoren für Ammoniak, Natrium, Sauerstoff, ionenselektive Anzeigelektroden
  • Auch zur Messung von pH-Wert und Temperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH-Bereich 2 bis 12
Modell CI 60
Elektrode Gezielt
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ Elektrode
Messbereich 2 bis 35.000 mg/l
Parameter Chlorverbindungen